Få mere at vide
Tetracyanoethylene, 98%
Artikelnummer. 10113670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113670 25 g Glasflaske 25g
10316450 10 g Glass bottle 10g
11935611 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10113670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138050250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 670-54-2 | C6N4 | 128.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 670-54-2
Molekylær formel C6N4
Molekylvægt (g/mol) 128.09
InChI nøgle NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetracyanoethylene, tetracyanoethene, ethylenetetracarbonitrile, tcne, ethenetetracarbonitrile, ethene, tetracyano, 1,1,2,2-ethenetetracarbonitrile, tetrakyanethylen, 1,1,2,2-tetracyanoethene, 1,1,2,2-tetracyanoethylene
PubChem CID 12635
IUPAC navn ethen-1,1,2,2-tetracarbonitril
SMIL C(#N)C(=C(C#N)C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracyanoethylene
Smeltepunkt 196.0°C to 201.0°C
Kogepunkt 223.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Ex N)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (NC)2C=C(CN)2
Mængde 25 g
Fieser 01,1133; 02,397; 05,647; 06,567; 13,289
Merck Index 15,934
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyzes (forming hcn) in water. Other solubilities: slightly soluble in: ether, benzene,, carbon tetrachloride, soluble in: acetone
Formel vægt 128.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetracyanoethylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.