Få mere at vide
Tetracyanoethylene, 98%
Artikelnummer. 11481678
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481678 5 g 5g
11471678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11481678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13945.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 670-54-2 | C6N4 | 128.094 g/mol
Anvendes til postfunktionel tilsætning til polyphenylacetylenderivater for at ændre oxygenpermeabiliteten. Som reaktant for Regioselektiv [2+2] cycloadditionsreaktion til fremstilling af BODIPY farvestoffer2 og TCBD-derivater, Termisk additionsreaktion med alkyner, One-pot reaktioner med nukleofile reagenser, der danner aromatiske cyanovinylforbindelser, Syntese af kobolttetracyanoethylenfilm, Biotransformation af Botrytis cinerea.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til postfunktionel tilsætning til polyphenylacetylenderivater for at ændre oxygenpermeabiliteten. Som reaktant for Regioselektiv [2+2] cycloadditionsreaktion til fremstilling af BODIPY farvestoffer2 og TCBD-derivater, Termisk additionsreaktion med alkyner, One-pot reaktioner med nukleofile reagenser, der danner aromatiske cyanovinylforbindelser, Syntese af kobolttetracyanoethylenfilm, Biotransformation af Botrytis cinerea.
Opløselighed Opløselig i
methanol, benzen, toluen, vand (hydrolyseres til dannelse af HCN) og ether (let).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 670-54-2
Molekylær formel C6N4
Molekylvægt (g/mol) 128.094
MDL nummer MFCD00001850
InChI nøgle NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetracyanoethylene, tetracyanoethene, ethylenetetracarbonitrile, tcne, ethenetetracarbonitrile, ethene, tetracyano, 1,1,2,2-ethenetetracarbonitrile, tetrakyanethylen, 1,1,2,2-tetracyanoethene, 1,1,2,2-tetracyanoethylene
PubChem CID 12635
IUPAC navn ethen-1,1,2,2-tetracarbonitril
SMIL C(#N)C(=C(C#N)C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracyanoethylene
Smeltepunkt 197°C to 199°C
Tæthed 1.348
Kogepunkt 223°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1679885
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9195
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,benzene,toluene,water (hydrolyses to form HCN),and ether (slightly).
Formel vægt 128.09
Procent renhed 98%