missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetracosyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracosyl Acetate |
| CAS | 822-29-7 |
| Molekylær formel | C26 H52 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Tetracosan-1-yl Acetate, Tetracosanol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-28-26(2)27/h3-25H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC navn | tetracosyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.69 |
| Formel vægt | 396.397 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?