Få mere at vide
Tetracosanol, 99+%
Artikelnummer. 10114820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10114820 1 g Glasflaske 1g
10095673 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258150010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-51-4 | C24H50O | 354.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-51-4
Molekylær formel C24H50O
Molekylvægt (g/mol) 354.66
MDL nummer MFCD00042662
InChI nøgle TYWMIZZBOVGFOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetracosanol, tetracosanol, lignoceryl alcohol, lignocerol, n-tetracosanol, tetracosyl alcohol, lignoceric alcohol, unii-2n0pi37ioc, n-tetracosanol-1, 2n0pi37ioc
PubChem CID 10472
ChEBI CHEBI:77413
IUPAC navn tetracosan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracosanol
Smeltepunkt 75°C to 77°C
Farve Hvid
Flammepunkt 218°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)23OH
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,alcohols,ether,ketones,,specially when hot
Formel vægt 354.65
Procent renhed 99+%
Fysisk form Shiny Flakes or Fluffy Powder