Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracosanol |
| Smeltepunkt | 75°C to 77°C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 218°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)23OH |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,alcohols,ether,ketones,,specially when hot |
| Vis mere |