Få mere at vide
Tetracosanoic-d47 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracosanoic-d47 Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2 |
| Formel vægt | 415.6604 |