Få mere at vide
Tetracosanosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lignoceric Acid |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26) |
| Formel vægt | 368.3654 |