Få mere at vide
Tetracosanoic acid, 99%
Artikelnummer. 10549263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10549263 250 mg Glasflaske 250mg
10624912 1 g Glasflaske 1g
10046253 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10549263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215642500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 557-59-5 | C24H48O2 | 368.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-59-5
Molekylær formel C24H48O2
Molekylvægt (g/mol) 368.63
MDL nummer MFCD00002810
InChI nøgle QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lignoceric acid, unii-rk3vcw5y1l, n-tetracosanoic acid, rk3vcw5y1l, n-tetracosanoate, lignozerinsaeure, tetracosansaeure, carnaubic acid, tetracosoic acid, tetracosanic acid
PubChem CID 11197
ChEBI CHEBI:28866
IUPAC navn tetracosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracosanoic acid
Smeltepunkt 84.0°C to 86.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 272.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)22CO2H
Mængde 250 mg
Beilstein 02, I, 181
Merck Index 15, 5541
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in ethanol, soluble in hot hydrocarbons and hot ketones
Formel vægt 368.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetracosanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.