Få mere at vide
Tetracosanoic-9,9,10,10-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracosanoic-9,9,10,10-D4 Acid |
| CAS | 1219794-61-2 |
| Molekylær formel | C24 D4 H44 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Tetracosanoic-9,9,10,10-d4 acid, Tetracosanoic acid-9,9,10,10-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i15D2,16D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 9,9,10,10-tetradeuteriotetracosanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.6614 |
| Formel vægt | 372.3905 g/mol |
| Vis mere |