Få mere at vide
Tetracosanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracosanedioic Acid |
| CAS | 2450-31-9 |
| Molekylær formel | C24 H46 O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,22-Docosanedicarboxylic Acid, 1,24-Tetracosanedioic Acid, Tetracosan-1,24-dioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H46O4/c25-23(26)21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24(27)28/h1-22H2,(H,25,26)(H,27,28) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | tetracosanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.62 |
| Formel vægt | 398.34 |