Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracosane |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 49 °C til 52 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 391 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)22CH3 |
| Vis mere |