Få mere at vide
MedChemExpress Tetracosactide
Specifications
Specifications
| Renhed | 98.04% |
| CAS | 16960-16-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 2933.44 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Tetracosactrin |