Få mere at vide
MedChemExpress Tetracosactide
Artikelnummer. 16492619
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16492619 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16492619 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0060
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Tetracosactide (INN) is an analogue of adrenocorticotrophic hormone (ACTH), with the biological activity of stimulating production of corticosteroids in the adrenal cortex.
Tekniske data
Renhed 98.04%
CAS 16960-16-0
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 2933.44 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Tetracosactrin