Få mere at vide
Tetracontan, 98%
Artikelnummer. 10155370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10155370 500 mg Glasflaske 500mg
11974401 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10155370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309165000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4181-95-7
Molekylær formel C40H82
Molekylvægt (g/mol) 563.10
MDL nummer MFCD00015267
InChI nøgle KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
PubChem CID 20149
IUPAC navn tetracontan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracontane
Smeltepunkt 80.0°C to 83.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)38CH3
Mængde 500 mg
Beilstein 01,III,592
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in petroleum ether
Formel vægt 563.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder or Flaky Solid