Få mere at vide
WTW™ TetraCon™ Grafit 4-elektrode ledningsevne celle
Artikelnummer. 10159271
Skift visning
Materiale:
Grafit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10159271 Grafit Hver
1 options
Artikelnummer. 10159271 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301602
Forventet forsendelse: 30-11-2026
WTW bærer to specielle måleceller, som er specielt gearet til disse applikationer: De TetraCon™ S består af et elektrodehus, som er perfekt tilpasset til at måle pastaagtige prøver takket være sin skovlform og er let at rengøre. De TetraCon™ 325/C er forsynet med et kemikaliebestandigt hoved lavet af PEEK at måle især sure prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 4-elektrode-ledningsevne celle
Til brug med (udstyr) Særlig TetraCon™ 325/S Elektrodesystem
Til brug med (applikation) Eliminer fejl forårsaget af polarisationseffekter og fra snavsede prøver
Inkluderer Indbygget temperatursensor, 4,9 fod kabel, vandtæt stik
Materiale Grafit
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) kabel 1.5 m
Diameter (metrisk) 15.3 mm