Få mere at vide
WTW™ TetraCon™ Ledningsevne elektrode 325/C
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,475 cm -1 |
| Til brug med (applikation) | Sure miljøer |
| Type | Ledningsevneelektrode |
| Længde (metrisk) | 1.5 m |
| sonde | Temperatur |
| Inkluderer | Integreret temperatursonde |