Få mere at vide
WTW™ TetraCon™ 925-P Ledningsevne elektrode
Artikelnummer. 15144155
Skift visning
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C til 100 °C
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Drift Pakningsstørrelse
15144155 0 °C til 100 °C 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15144155 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301716
På lager
Universal digital ledningsevnemåling i vandige prøver. Til brug med MPP IDS eller for at forbinde til kablet AS/IDS-x.
WTW har fremstillet ledningsevnemåleceller af højeste kvalitet i årtier. Disse er også grundlaget for IDS ledningsevnemålende celler. Fordelene ved IDS teknologi omfatter automatisk overførsel af cellekonstanten og derfor udelukkelse af mulige fejlagtige input.
Der er to tilgængelige modeller til at dække hele ledningsevneområdet:
De fire elektroder målecelle TetraCon™ 925 for middel og høj ledningsevne, for rent vand og for lav ledningsevne; og målecellen med to elektroder LR 925/01 inklusive flowbeholder. WTW er bevist IDS ledningsevnemåleceller er nu tilgængelige som bæredygtige stikhovedversioner.
Det universelle stikhoved passer til sensoren med trådløs funktionalitet– forstyrrende kabler er ikke længere nødvendige. Desuden kan den tilsluttes AS/IDS-x kabler med længder på op til 100 m. Med denne nye teknologi WTW udvider omfanget af applikationer og målekomforten for dets digitale ledningsevnemålesystemer markant.
  • Gennemprøvet elektrodeteknologi
  • Automatisk overførsel af cellekonstant og temperaturkompensation
  • Bredt anvendelsesområde - 1μ S/cm til 2000 mS/cm
  • 4-elektrode-IDS ledningsevnecelle med grafitelektroder, epoxyskaft, cellekonstant 0,475 cm 1, –vandtæt op til 10 bar (IP 68)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TetraCon 925-P
Til brug med (udstyr) MPP IDS eller for at tilslutte til kablet AS/IDS-x
Type Ledningsevne elektrode
Inkluderer Grafit-fire-elektrode målecelle, stikhoved til AS/IDS-x kabler, MPP 930 eller trådløse moduler IDS WLM-S. (Kabel-tv er ikke inkluderet.)
Materiale Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) 120 mm