Få mere at vide
WTW™ TetraCon™ 325 Standardledningsevnecelle
Artikelnummer. 10069160
Skift visning
Materiale:
Epoxy, grafit
Artikelnummer. Materiale
10069160 Epoxy, grafit
1 options
Artikelnummer. 10069160 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301960
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Brug disse ledningsevneceller til præcise og pålidelige målinger under alle forhold. WTW™ TetraCon™ 325 Standard Conductivity Cells har 4 elektrodeteknologi, der gør dem ufølsomme over for forurening, upåvirket af polarisationseffekter.
  • 4 elektroder grafitcelle med 1,5 m kabel
  • Ingen målefejl på grund af kabel, polarisationseffekter eller ændringer i det elektriske kantfelt
  • Højeste præcision og linearitet
  • Langtidsstabil cellekonstant takket være grafitelektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,475 cm -1
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 90 °C
Type Standard ledningsevne celle
Diameter (metrisk) krop 15.3 mm
Længde (metrisk) kabel 1.5 m
Materiale Epoxy, grafit
Inkluderer 4-elektrode, temperatursensor, 1,5 m længde kabel og vandtæt stik
IP-vurdering IP68
Model- TetraCon™ 325