Få mere at vide
WTW™ TetraCon™ 325-6 Standardledningsevnecelle
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,475 cm -1 |
| Til brug med (applikation) | Til ledningsevnemålinger i dybder ned til 20m |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 90 °C |
| Type | Standard ledningsevne celle |
| Diameter (metrisk) krop | 15.3 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 6 m |
| Materiale | Epoxy, grafit |
| Inkluderer | 4-elektrode, temperatursensor, 6m kabel og vandtæt stik |
| IP-vurdering | IP68 |
| Model- | TetraCon™ 325-6 |