Få mere at vide
WTW™ TetraCon™ 325-3 Universal Conductivity Cell
Beskrivelse
- Ingen målefejl på grund af kabel, polariseringseffekter eller ændringer i det elektriske kantfelt
- Giver den højeste præcision og linearitet
- Langtidsstabil cellekonstant takket være grafitelektroder
- Ufølsom over for forurening, pålidelig under alle forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,475 cm -1 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Type | Standard ledningsevne celle |
| Diameter (metrisk) krop | 15.3 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 3 m |
| Materiale | Epoxy, grafit |
| Inkluderer | 4-elektrode, temperaturføler, 3m kabel og vandtæt stik |
| IP-vurdering | IP68 |
| Model- | TetraCon™ 325-3 |