Få mere at vide
WTW™ TetraCon™ 325-20 Standardledningsevnecelle
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,475 cm -1 |
| Til brug med (applikation) | Til ledningsevnemålinger i dybder ned til 20m |
| Type | Standard ledningsevne celle |
| Længde (metrisk) kabel | 20 m |
| Materiale | Kulstof, epoxy |
| Inkluderer | 4-elektrode, temperaturføler, 20m kabel og vandtæt stik |
| Model- | TetraCon™ 325-20 |