Få mere at vide
WTW™ TetraCon™ 325-15 Standardledningsevnecelle
Artikelnummer. 10009780
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
15 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
10009780 15 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10009780 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301973
Forventet forsendelse: 30-12-2026
De universelt anvendelige ledningsevnemåleceller ved WTW sæt standard i ledningsevnemålingen. Deres 4 elektroder teknologi gør dem ufølsomme over for forurening, upåvirket af polarisationseffekter og derfor præcise og pålidelige under alle forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,475 cm -1
Til brug med (applikation) Til ledningsevnemålinger i dybder ned til 20m
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 90 °C
Type Standard ledningsevne celle
Diameter (metrisk) krop 15.3 mm
Længde (metrisk) kabel 15 m
Materiale Epoxy, grafit
Inkluderer 4-elektrode, temperaturføler, 15m kabel og vandtæt stik
IP-vurdering IP68
Model- TetraCon™ 325-15