Få mere at vide
WTW™ TetraCon™ 325-10 Standardledningsevnecelle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10345231
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
10 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel unitSize
10345231 10 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10345231 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301972
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De universelt anvendelige ledningsevnemåleceller ved WTW sæt standard i ledningsevnemålingen. Deres 4 elektroder teknologi gør dem ufølsomme over for forurening, upåvirket af polarisationseffekter og derfor præcise og pålidelige under alle forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,475 cm -1
Til brug med (applikation) Til ledningsevnemålinger i dybder ned til 20m
Type Standard ledningsevne celle
Diameter (metrisk) krop 15.3 mm
Længde (metrisk) kabel 10 m
Materiale Epoxy, grafit
Inkluderer 4-elektrode, temperatursensor, 10m kabel og vandtæt stik
Model- TetraCon™ 325-10