missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrachloroterephthalonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachloroterephthalonitrile |
| CAS | 1897-41-2 |
| Molekylær formel | C18 H22 O2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1,4-Dicyano-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-dicyanobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloroterephthalonitrile, Tetrachloroterephthalodinitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C(CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.366 |
| Formel vægt | 270.162 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?