Få mere at vide
Tetrachlorosilan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachlorosilane |
| CAS | 10026-04-7 |
| Molekylær formel | SiCl4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Perchlorosilane, Silicon chloride (SiCl4), LS 10, LS 10 (silane), Silicon tetrachloride |
| InChI formel | InChI=1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4 |
| SMIL | Cl[Si](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | tetrachlorosilan |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.9 |
| Formel vægt | 167.8523 |