Få mere at vide
Tetrachlorosilan, TRC
Artikelnummer. 30417212
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30417212 5 g
1 options
Artikelnummer. 30417212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3020155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachlorosilane
CAS 10026-04-7
Molekylær formel SiCl4
Mængde 5 g
Synonym Perchlorosilane, Silicon chloride (SiCl4), LS 10, LS 10 (silane), Silicon tetrachloride
InChI formel InChI=1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
SMIL Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn tetrachlorosilan
Molekylvægt (g/mol) 169.9
Formel vægt 167.8523