Få mere at vide
Tetrachloropicolinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachloropicolinic Acid |
| CAS | 10469-09-7 |
| Molekylær formel | C6 H Cl4 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Tetrachloro-2-pyridinecarboxylic Acid, Tetrachloro-2-picolinic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-1-2(8)4(6(12)13)11-5(10)3(1)9/h(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetrachloropyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.89 |
| Formel vægt | 258.8761 |