Få mere at vide
Tetrachloroftalisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30415102
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30415102 250 g
1 options
Artikelnummer. 30415102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291510250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachlorophthalic Anhydride
CAS 117-08-8
Molekylær formel C8Cl4O3
Mængde 250 g
Synonym Tetrachlorophthalic Anhydride, 1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic Anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 1484, Niagathal, Tetrachlorophthalic Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
SMIL Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrachloro-2-benzofuran-1,3-dion.
Molekylvægt (g/mol) 285.9
Formel vægt 283.8602