Få mere at vide
Tetrachloroftalanhydrid, 98%
Artikelnummer. 11497997
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497997 10,000 g 10000g
11477997 500 g 500g
11487997 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17404.0C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 117-08-8 | C8Cl4O3 | 285,885 g/mol
Beskyttelse af aminer som deres tetrachlorphthalimidderivater ved reaktion med anhydridet i nærvær af triethylamin har vist sig at være nyttig i oligosaccharidkemi. Gruppen er stabil over for en lang række reagenser, men kan spaltes selektivt med ethylendiamin ved lavere temperaturer end for moderphthalimidderivaterne; især spaltes carboxylsyreestere ikke under disse betingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Beskyttelse af aminer som deres tetrachlorphthalimid-derivater ved reaktion med anhydridet i nærværelse af triethylamin har vist sig at være nyttig i oligosaccharidkemi. Gruppen er stabil over for en lang række reagenser, men kan spaltes selektivt med ethylendiamin ved lavere temperaturer end for moderphthalimidderivaterne; især spaltes carboxylsyreestere ikke under disse betingelser.
Opløselighed Hydrolyserer langsomt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-08-8
Molekylær formel C8Cl4O3
Molekylvægt (g/mol) 285.885
MDL nummer MFCD00005920
InChI nøgle AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
PubChem CID 8326
ChEBI CHEBI:59097
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrachlor-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachlorophthalic anhydride
Smeltepunkt 254 °C til 258 °C
Kogepunkt 349 °C til 354 °C
Flammepunkt 362 °C (683 °F)
Lugt Svag
Mængde 10,000 g
FN nummer UN3077
Beilstein 211560
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer langsomt i vand.
Formel vægt 285.9
Procent renhed 98%