Få mere at vide
Tetrachlorohydroquinon, TRC
Artikelnummer. 30419199
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30419199 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30419199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2922882.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Molekylær formel C6 H2 Cl4 O2
Mængde 2.5 g
Synonym 1,4-Benzenediol','2,3,5,6-tetrachloro- (9CI','ACI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzenediol (ACI), Hydroquinone','tetrachloro- (6CI','7CI','8CI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,3,5,6-Tetrachlorohydroquinone, Dihydro-p-chloranil, Nordrosophilin A, NSC 100888, NSC 4858, Perchlorohydroquinone, Tetrachloro-1,4-benzenediol, Tetrachloro-1,4-hydroquinone, Tetrachloro-p-benzohydroquinone, Tetrachloro-p-hydroquinone, Tetrachlorobenzoquinol
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H
SMIL Oc1c(Cl)c(Cl)c(O)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrachlorbenzen-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 247.89
Formel vægt 245.8809