Få mere at vide
Tetrachlorohydroquinon, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11449064 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11449064 100 g
1 options
Artikelnummer. 11449064 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521865101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Molekylær formel C6H2Cl4O2
Mængde 100 g
Synonym tetrachlorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrachlorohydroquinone, dihydro-p-chloranil, tetrachloro-p-benzohydroquinone, tetrachlorobenzoquinol, nordrosophilin a, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzenediol, perchlorohydroquinone, hydroquinone, tetrachloro, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrachloro
InChI nøgle STOSPPMGXZPHKP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl)Cl)O
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 247.88
PubChem CID 66603
ChEBI CHEBI:17042
Formel vægt 247.89