Få mere at vide
Tetrachlorohafnium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachlorohafnium |
| CAS | 13499-05-3 |
| Molekylær formel | Cl4Hf |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Hafnium chloride (HfCl4) (6CI,8CI), Hafnium chloride, Hafnium tetrachloride, Hafnium(IV) chloride, Hafnium chloride (HfCl4), (T-4)- |
| InChI formel | InChI=1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4 |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf+4] |
| IUPAC navn | hafnium(4+);tetrachloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.3 |
| Formel vægt | 319.822 |