Få mere at vide
Tetrachloroguaiacol, TRC
Artikelnummer. 30409737
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30409737 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30409737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT292275100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroguaiacol
CAS 2539-17-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H4 Cl4 O2
Mængde 100 mg
Synonym Tetrachloroguajacol
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4O2/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h12H,1H3
SMIL COc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrachloro-6-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 261.92
Formel vægt 259.8965
Procent renhed >95