Få mere at vide
Tetrachlorethylen, UV-spektroskopi, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10305820 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10305820 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10305820 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0605/PB17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
CAS 127-18-4
Smeltepunkt -22 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 120 °C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Molekylær formel C2Cl4
MDL nummer MFCD00000834
Mængde 2.5 L
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethen
Molekylvægt (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Formel vægt 165,83g/mol
Damptryk 18 mbar ved 20 °C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloroethylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.