Få mere at vide
Tetrachlorethylen, Ultrapure, Spektrofotometrisk kvalitet, 99+%
Artikelnummer. 11378367
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378367 4 x 1 L 4 L
11368367 1 L 1 L
11358367 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032437.M1
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165,82 g/mol
Tetrachlorethylen anvendes som opløsningsmiddel. Det er involveret i kemisk rensning såvel som i affedtning af metaldele. Den finder anvendelse som neutrinodetektor. Det bruges som malingfjerner og pletfjerner i forbrugerprodukter. Det fungerer som en forløber for fremstilling af andre kemikalier. Det spiller en vigtig rolle i vandafvisende midler, malingsfjernere, trykfarver, lim, tætningsmidler, polermidler og smøremidler. Som et filmdannende elektrolytadditiv bruges det til fremstilling af lithium-ion-batterier og er aktivt involveret som ekstraktionsopløsningsmiddel i bestemmelsen af olie og fedt i vand ved hjælp af FT-IR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 165.82
MDL nummer MFCD00000834
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethen
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene, Ultrapure
Smeltepunkt °C til 22 °C
Tæthed 1.623 g/mL
Kogepunkt 120 °C til 121 °C
Analyseprocentområde >99%
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 1361721
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ether, kloroform, benzen og hexan. Let blandet med vand.
Formel vægt 165.83
Grad Spektrofotometrisk
Fysisk form Væske