Få mere at vide
Tetrachlorethylen, Ultrapure, Spektrofotometrisk kvalitet, 99+%
Artikelnummer. 11368367
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368367 1 L 1 L
11378367 4 x 1 L 4 L
11358367 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11368367 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 032437.K2
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165,82 g/mol
Tetrachlorethylen anvendes som opløsningsmiddel. Det er involveret i kemisk rensning såvel som i affedtning af metaldele. Den finder anvendelse som neutrinodetektor. Det bruges som malingfjerner og pletfjerner i forbrugerprodukter. Det fungerer som en forløber for fremstilling af andre kemikalier. Det spiller en vigtig rolle i vandafvisende midler, malingsfjernere, trykfarver, lim, tætningsmidler, polermidler og smøremidler. Som et filmdannende elektrolytadditiv bruges det til fremstilling af lithium-ion-batterier og er aktivt involveret som ekstraktionsopløsningsmiddel i bestemmelsen af olie og fedt i vand ved hjælp af FT-IR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 165.82
MDL nummer MFCD00000834
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethen
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene, Ultrapure
Smeltepunkt °C to 22°C
Tæthed 1.623 g/mL
Kogepunkt 120°C to 121°C
Analyseprocentområde >99%
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 1 L
Beilstein 1361721
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ether,chloroform,benzene and hexane. Slightly miscible with water.
Formel vægt 165.83
Grad Spektrofotometrisk
Fysisk form Væske