Få mere at vide
tetrachlorethylen, ULTRA RESI-ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15107193 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15107193 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15107193 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 936003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrente opløsningsmidler og salte udviklet til organiske restekstraktions-/koncentreringsprocedurer
    Til brug i gaskromatografi (GC), sporkulbrinteanalyse ved IR-spektrofotometri; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene
CAS 127-18-4
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C2Cl4
MDL nummer MFCD00000834
Mængde 4 L
Specifik vægtfylde 1L = 1.62kg
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethen
Molekylvægt (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Formel vægt 165.83
Grad ULTRA RESI-ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tetrachlorethylen
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i