Få mere at vide
Tetrachlorethylen, TRC
Artikelnummer. 30425816
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30425816 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30425816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291570250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethene
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2 Cl4
Mængde 250 mL
Synonym Ethene','1,1,2,2-tetrachloro-, Ethene','tetrachloro- (9CI), Ethylene','tetrachloro- (8CI), 1,1,2,2-Tetrachloroethene, 1,1,2,2-Tetrachloroethylene, Ankilostin, Antisal 1, Asahi Perchlor, Didakene, Dilatin PT, Ethylene tetrachloride, F 1110, F 1110 (halocarbon), Fedal-Un, Freon 1110, LXGL 15, NSC 9777, Nema, PCE, PCE (chlorohydrocarbon), PerSec, Perchlorethylene, Perchloroethene, Perchloroethylene, Perclene, Perklone, Persa P 3, R 1110, Tetlen, Tetracap, Tetrachlorethylene, Tetrachloroethene, Tetrachloroethylene, Tetraguer, Tetraleno, Tetropil
InChI formel InChI=1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
SMIL ClC(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachloroethen
Molekylvægt (g/mol) 165.83
Formel vægt 163.8754