Få mere at vide
Tetrachloroethylene, Honeywell
Artikelnummer. 15621550 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
800 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
800kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15621550 1 L 1 L
15631550 2.5 L 2.5 L
15611550 10 L 10 L
15661550 800 kg 800kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15621550 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 162111L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 165.82
MDL nummer MFCD00000834
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene
Tæthed 1.623g/mL at 25°C
Lineær formel CCl2=CCl2
Mængde 1 L
FN nummer 1897
Beilstein 1361721
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachloroethene
Dampdensitet 5.83 (vs air)
Formel vægt 165.83g/mol
Damptryk 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Procent renhed ≥99.5%