Få mere at vide
Tetrachlorethylen, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10589200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10589200 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10224210 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10234210 5 L Metal dåse 5 L
10020370 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10589200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0600/17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 165.82
MDL nummer MFCD00000834
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethen
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Tekniske data
Smeltepunkt -22 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 120 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Formel vægt 165,83g/mol
Damptryk 18 mbar ved 20 °C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloroethylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.