Få mere at vide
Tetrachloroethylene, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15605550
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15605550 1 L Glass Bottle 1 L
15615550 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15605550 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 4437861L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥99.0%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 165.82
MDL nummer MFCD00000834
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC navn tetrachloroethene
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene
Smeltepunkt -22°C
Tæthed 1.623g/mL at 25°C
Kogepunkt 120°C to 122°C
Lugt Characteristic
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CCl2=CCl2
Mængde 1 L
FN nummer UN1897
Beilstein 1361721
Dampdensitet 5.83 (vs air)
Formel vægt 165.83g/mol
Damptryk 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Liquid