Få mere at vide
Tetrachlorethylen, 99%
Artikelnummer. 11440591
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440591 2500 mL 2500ml
11430591 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440591 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20089.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.62 DKK
    519.65 DKK / 2500ml
    Spare 57.97 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165,82 g/mol
Tetrachlorethylen anvendes som opløsningsmiddel. Det er involveret i kemisk rensning såvel som i affedtning af metaldele. Den finder anvendelse som neutrinodetektor. Det bruges som malingfjerner og som pletfjerner i forbrugerprodukter. Det fungerer som en forløber for fremstilling af andre kemikalier. Det spiller en vigtig rolle i vandafvisende midler, malingsfjernere, trykfarver, lim, tætningsmidler, polermidler og smøremidler. Som et filmdannende elektrolytadditiv bruges det til fremstilling af lithium-ion-batterier og er aktivt involveret som ekstraktionsopløsningsmiddel i bestemmelsen af olie og fedt i vand ved hjælp af FT-IR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrachlorethylen anvendes som opløsningsmiddel. Det er involveret i kemisk rensning såvel som i affedtning af metaldele. Den finder anvendelse som neutrinodetektor. Det bruges som malingfjerner og som pletfjerner i forbrugerprodukter. Det fungerer som en forløber for fremstilling af andre kemikalier. Det spiller en vigtig rolle i vandafvisende midler, malingsfjernere, trykfarver, lim, tætningsmidler, polermidler og smøremidler. Som et filmdannende elektrolytadditiv bruges det til fremstilling af lithium-ion-batterier og er aktivt involveret som ekstraktionsopløsningsmiddel i bestemmelsen af olie og fedt i vand ved hjælp af FT-IR.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether, chloroform, benzen og hexan. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, alkalimetaller og aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 165.82
MDL nummer MFCD00000834
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene
Smeltepunkt °C til 22 °C
Tæthed 1.623
Kogepunkt 120 °C til 121 °C
Analyseprocentområde 0.99
Lineær formel 2C=CCl2
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1897
Beilstein 1361721
Merck Index 14,9190
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ether, kloroform, benzen og hexan. Let blandet med vand.
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethen
Formel vægt 165.83
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloroethylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrachloroethylene