Få mere at vide
Tetrachlorethylen, 99+%, spektrofotometrisk kvalitet
Artikelnummer. 10072050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10072050 1 L Glasflaske 1 L
10215840 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11944481 10 L Metal tromme 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10072050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 DKK
    776.13 DKK / 1 L
    Spare 23.87 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 165.82
MDL nummer MFCD00000834
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene
Absorbans (1 cm celle vs vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,03 maks. ved 400 nm, 0,05 maks. ved 350 nm, 0,1 maks. ved 305 nm, 0,3 max ved 295 nm, 1 maks. ved 290 nm
Oplysninger om nedbrydning >150 °C
Smeltepunkt -22,0 °C
Tæthed 1.6250g/mL
Kogepunkt 120,0 °C til 122,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C=CCl2
Brydningsindeks 1.505
Mængde 1 L
Beilstein 01, 187
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Merck Index 15, 9335
Specifik vægtfylde 1.625
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,15 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether, olier, kloroform og benzen
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethen
Viskositet 0,89 mPa (20 °C)
Formel vægt 165.83
Damptryk 18 mbar ved 20 °C
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrachloroethylene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.