Få mere at vide
Tetrachlorethylen, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 10676722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676722 1 L Glasflaske -
10254900 500 mL Glasflaske 500ml
10397160 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10469803 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10676722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 DKK
    664.94 DKK / 1 L
    Spare 20.06 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tetrachlorethylen, 99%, C2Cl4, CAS Number-127-18-4, ankilostin, carbondichlor, ethene, tetrachloro, ethylentetrachlor, perc, perchlorethylen, perchlorethylen, tetrachlorethylen, tetrachlorethylen, tetrachlorethylen, 1L, 0,003% max. (NaOH), 98,5% min. (GC), 01.187 | CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 165.82
MDL nummer MFCD00000834
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethen
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene
Alkalinitet 0,003% maks. (NaOH)
Smeltepunkt -22,0 °C
Tæthed 1.6250g/mL
Kogepunkt 120,0 °C til 122,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C=CCl2
Brydningsindeks 1.505
Mængde 1 L
Beilstein 01, 187
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Merck Index 15, 9335
Specifik vægtfylde 1.625
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,15 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether, olier, kloroform og benzen
Viskositet 0,89 mPa (20 °C)
Formel vægt 165.83
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloroethylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.