Få mere at vide
Tetrachloroethylene, ≥99.8%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15637080
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15637080 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15637080 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 78520100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene
CAS 127-18-4
Tæthed 1.623g/mL at 25°C
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C2Cl4
Lineær formel CCl2=CCl2
MDL nummer MFCD00000834
Mængde 100 mL
FN nummer UN1897
Beilstein 1361721
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachloroethene
Molekylvægt (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
Dampdensitet 5.83 (vs air)
ChEBI CHEBI:17300
Formel vægt 165.83g/mol
Damptryk 19mmHg (25°C), 13mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.8%