Få mere at vide
Tetrachloroethylene, ≥99.5%, Honeywell™
Artikelnummer. 15651550 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15651550 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
15641550 4 x 2.5 L Glass Bottle Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15651550 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 162116X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
≥99.5%
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-18-4
Molekylær formel C2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 165.82
MDL nummer MFCD00000834
InChI nøgle CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC navn tetrachloroethene
SMIL ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroethylene
Smeltepunkt -22°C
Farve Colorless
Tæthed 1.623g/mL at 25°C
Kogepunkt 121°C
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CCl2=CCl2
Brydningsindeks n20/D 1.505(lit.)
Mængde 6 x 1 L
FN nummer UN1897
Beilstein 1361721
Dampdensitet 5.83 (vs air)
Formel vægt 165.83g/mol
Damptryk 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Procent renhed ≥99.5%
Fysisk form Liquid