Få mere at vide
Tetrachlorocyclopropene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachlorocyclopropene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7 |
| Formel vægt | 175.8754 |