Få mere at vide
tetrachlorbis(tetrahydrofuran)zirconium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt og kan bruges inden for landbrugskemikalier, farmaceutika og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV) |
| Smeltepunkt | 175 °C til 177 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| FN nummer | UN2925 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 377.25 |