Få mere at vide
tetrachlorbis(tetrahydrofuran)zirconium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318358
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318358 2 g 2g
11328358 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039550.04
Request Bulk or Custom Format
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt og kan bruges inden for landbrugskemikalier, farmaceutika og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21959-01-3
Molekylær formel C8H16Cl4O2Zr
Molekylvægt (g/mol) 377.238
MDL nummer MFCD00145367
InChI nøgle VDJJKYYENYIHFF-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrachlorobis tetrahydrofuran zirconium, zrcl4 thf 2, oxolane; tetrachlorozirconium, tetrachlorobis tetrahydrofurane zirconium, zirconium tetrachloride tetrahydrofuran complex, zirconium iv chloride tetrahydrofuran complex, bis tetrahydrofuran ; zirconium iv chloride, zirconium iv chloride tetrahydrofuran complex 1:2
PubChem CID 2734040
IUPAC navn oxolan; tetrachlorozirconium
SMIL C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Farve Hvid
Mængde 2 g
Fysisk form Krystallinsk
FN nummer UN2925
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 377.25