Få mere at vide
Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)titan(IV), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV) |
| Smeltepunkt | 126 °C til 128 °C |
| Farve | Gul |
| Flammepunkt | -17 °C (1 °F) |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2925 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand |
| Formel vægt | 333.91 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |